1012316
USP
S-Adenosyl-L-methionine 1,4-butanedisulfonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(3S)-5′-[(3-Amino-3-carboxypropyl)methylsulfonio]-5′-deoxyadenosine, 1,4-butanedisulfonate
About This Item
Produtos recomendados
família API
methionine & derivatives
embalagem
pkg of 250 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecules)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/2C15H22N6O5S.3C4H10O6S2/c2*1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;3*5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10/h2*5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);3*1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10)/t2*7-,8+,10+,11+,14+,27?;;;/m00.../s1
chave InChI
QWARKYOPJRNOOU-RLUFNZFXSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3