Documentos Principais
4500-M
Millipore
L-Methionine
An essential amino acid, useful as a methyl group donor.
Sinônimo(s):
L-Methionine, Met
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
149.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
descrição
RTECS - PD0457000
Merck USA index - 14, 5975
Ensaio
≥98.5% (by assay)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
colorless to white
solubilidade
water: 1 mg/mL
traços de cátion
heavy metals: ≤20 ppm
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CCC(N)C(=O)O)C
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
An essential amino acid, useful as a methyl group donor.
An essential amino acid. Useful as a methyl group donor.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1