M0303
Middlebrook 7H10 Agar Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus, for use in isolation and cultivation of Mycobacterium species
Sinônimo(s):
Mycobacterial culture media
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
BioChemika
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
pH final
6.6±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
adequação
mycobacteria
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Ammonium sulfate, 0.50
L-Glutamic acid, 0.50
Monopotassium phosphate, 1.50
Disodium phosphate, 1.50
Sodium citrate, 0.40
Ferric ammonium citrate, 0.04
Magnesium sulfate, 0.025
Calcium chloride, 0.0005
Zinc sulfate, 0.001
Copper sulfate, 0.001
Pyridoxine hydrochloride, 0.001
Biotin, 0.0005
Malachite green, 0.00025
Agar, 15.00
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.