LTN-GD2-1
LoTox Natural Gal d 2 (Gallus domesticus allergen 2), Albumin from chicken egg white
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
>95%
peso molecular
43 kDa
embalagem
pkg of 250 μg
fabricante/nome comercial
InBio
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Source: Partially purified ovalbumin from chicken egg white
Formulation: Preservative and carrier-free in endotoxin free phosphate buffered saline, pH 7.4. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: Multi-step chromatography. Purity on silver stained SDS-PAGE >95%.
Note:
(1) Upper band is Ovalbumin dimer.
(2) A LoTox product, Endotoxin < 0.03 EU/μg.
(3) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)