Documentos Principais
D5895
Sigma-Aldrich
p-(p-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
C15H14N3O2Na
Número CAS:
Peso molecular:
291.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)C([O-])=O
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)14-9-7-13(8-10-14)17-16-12-5-3-11(4-6-12)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b17-16+;
chave InChI
OSCKRHPYZNTEIO-CMBBICFISA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)