D1700000
Diethylstilbestrol monomethyl ether
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Mestilbol, NSC 16971
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
diethylstilbestrol
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H22O2/c1-4-18(14-6-10-16(20)11-7-14)19(5-2)15-8-12-17(21-3)13-9-15/h6-13,20H,4-5H2,1-3H3/b19-18+
chave InChI
CKMDPZMWUZDKAI-VHEBQXMUSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)