C8397
Cysteamine S-phosphate sodium salt
analytical standard
Sinônimo(s):
S-(2-Aminoethyl) thiophosphate monosodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].NCCSP(O)([O-])=O
InChI
1S/C2H8NO3PS.Na/c3-1-2-8-7(4,5)6;/h1-3H2,(H2,4,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
VZEGNYNPDZDIRW-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)