Documentos
C4898
Supelco
Cottonseed flour
analytical standard
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
formato
neat
Descrição geral
Cottonseed flour is a high protein concentrate, which can be obtained from the kernel of the cottonseed after the removal of the oil from the seed.
Aplicação
A finely ground powder that gradually releases vitamins, minerals and proteins to microorganisms during fermentation.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Technological Innovations in Major World Oil Crops, 405-405 (2011)
Toxicants Occurring Naturally in Foods, 624-624 (1973)