N4642
Peptona
Casein enzymatic hydrolysate
Sinônimo(s):
Peptone from casein, Peptone from casein, refined casein digest
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine milk
Nível de qualidade
forma
powder
análise de nitrogênio
≥6.0% amino, ≥10.0% total
perda
≤11% loss on drying
pH
5.8-7.8
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Outras notas
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.