BP779
Sulfasalazine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-5-{{4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl}azo}benzoic acid, 5-[4-(2-Pyridylsulfamoyl)phenylazo]salicylic acid, Salicylazosulfapyridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sulfasalazine
Formulário
crystalline
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
pf
260-265 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(ccc1O)\N=N\c2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3ccccn3
InChI
1S/C18H14N4O5S/c23-16-9-6-13(11-15(16)18(24)25)21-20-12-4-7-14(8-5-12)28(26,27)22-17-3-1-2-10-19-17/h1-11,23H,(H,19,22)(H,24,25)/b21-20+
chave InChI
NCEXYHBECQHGNR-QZQOTICOSA-N
Informações sobre genes
human ... ALOX5(240) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)