BCR080R
4-Methylchrysene
BCR®, certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc2ccc3c4ccccc4ccc3c12
InChI
1S/C19H14/c1-13-5-4-7-15-10-11-17-16-8-3-2-6-14(16)9-12-18(17)19(13)15/h2-12H,1H3
chave InChI
BLVHWJCLSMYFMT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
BCR080R
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)