Documentos
1.02109
Supelco
Calcium oxide from marble
small lumps ~3-20 mm
Sinônimo(s):
Calcium oxide from marble, Lime, caustic, Quicklime
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CaO
Número CAS:
Peso molecular:
56.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-138-9
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (complexometric)
forma
solid
Impurezas
≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
pb
2850 °C/100 mbar
pf
2580 °C
densidade
3.37 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
800‑1200 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤500 ppm
sulfate (SO42-): ≤5000 ppm
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/Ca.O
chave InChI
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 95.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.1 %
Chloride (Cl): ≤ 500 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 5000 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 50 ppm
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Soda lime p.a., with indicator, pellets
Sigma-Aldrich
72073
Soda lime