Each vial contains 50 mg.
B1170000
Busulfan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Busulfan, 1,4-Butanediol dimethanesulfonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
busulfan
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
114-117 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)OCCCCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
COVZYZSDYWQREU-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
What's the pack size for this product?
1 answer-