Documentos Principais
688290
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-buten-2-ylboronic acid pinacol ester
95%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.643,00
R$ 1.643,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.643,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21BO2
Número CAS:
Peso molecular:
196.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.643,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.450
densidade
0.888 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C(/C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-8(2)9(3)12-13-10(4,5)11(6,7)14-12/h1-7H3
chave InChI
LMHXDKYPKRJWKS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
160.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
71.1 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)