Documentos Principais
ARK2157
SAFC
20% Ethanol solution
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
40 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)