Documentos Principais
96491
Supelco
Zinc ionophore I
Selectophore, function tested
Sinônimo(s):
Tetrabutylthiuram disulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H36N2S4
Número CAS:
Peso molecular:
408.75
Beilstein:
1715575
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
forma
liquid
qualidade
function tested
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN(CCCC)C(=S)SSC(=S)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C18H36N2S4/c1-5-9-13-19(14-10-6-2)17(21)23-24-18(22)20(15-11-7-3)16-12-8-4/h5-16H2,1-4H3
chave InChI
PGAXJQVAHDTGBB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
Selected application examples
Embalagem
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Outras notas
Neutral carrier for a zinc-selective electrode
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Cloroquina powder or crystals, 98.5-101.0% (EP)
Sigma-Aldrich
C6628
Cloroquina
R. Kojima et al.
Analytical Sciences, 10, 409-409 (1994)
Cemil Can Eylem et al.
Talanta, 183, 184-191 (2018-03-24)
A method was developed to determine copper and zinc simultaneously in brass sample using a multiple ion-selective electrode array system and multivariate calibration techniques. The multiple ion-selective electrode array system was consisted of one pH electrode and eight ion selective