365130
2-Nitrophenyl octyl ether
99%
Sinônimo(s):
1-Nitro-2-octyloxybenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
pb
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-9-12-18-14-11-8-7-10-13(14)15(16)17/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3
chave InChI
CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves