T3165
7-Methoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
≥99% (TLC)
Sinônimo(s):
Methyl 4-(trifluoromethyl)umbelliferyl ether
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
solubilidade
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescência
λex 333 nm; λem 416 nm in methanol
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C11H7F3O3/c1-16-6-2-3-7-8(11(12,13)14)5-10(15)17-9(7)4-6/h2-5H,1H3
chave InChI
HAZHUELNIGDYQH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3