87972
Soy Peptone for Biotechnology and Microbiology
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology, ≥8% Total N, ≥2% Amino
Sinônimo(s):
Peptone from soybean
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Peptone from soybean, enzymatic digest, for biotechnological purposes, Growth stimulant for fastidious microorganisms
fonte biológica
soybean
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
total nitrogen (N), ≥8%
condição de armazenamento
protect from light
resíduo de ignição
≤22%
perda
≤6.0% loss on drying
pH
6.4-7.8
solubilidade
H2O: 2%, clear, brownish-yellow
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-30°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.