93299
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
for ion-selective electrodes, Selectophore™, ≥99.0%
Sinônimo(s):
‘Trioctyl’ phosphate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.1 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
Selectophore™
Ensaio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.443
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
215 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
adequação
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COP(=O)(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
chave InChI
GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Tris(2-ethylhexyl) phosphate may be used as an extractant in the extraction of scandium(III) and yttrium(III) from salicylate media.[1]
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?