Documentos
91986
Millipore
PALCAM Listeria Selective Supplement according to Van Netten et al.
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Listeria Selective Supplement (PALCAM)
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
esterilidade
sterile
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Listeria spp.
Descrição geral
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation and identification of Listeria monocytogenes.
Aplicação
for the selective isolation and identification of Listeria monocytogenes
Componentes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Ceftazidime 10.0 mg
Polymyxin B 50000 IU
Acriflavin-hydrochloride 2.5 mg
parte de substituição
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.