Documentos Principais
P9352
Millipore
Perfringens T.S.C. supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Perfringens Tryptose-Sulfite-Cycloserine-Supplement, Tryptose Sulphite Cycloserine Supplement, Perfringens
Selecione um tamanho
1 VIAL
R$ 684,00
R$ 684,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 VIAL
R$ 684,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
R$ 684,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Clostridium spp.
Aplicação
Recommended for the selective isolation of Clostridium perfringens.
Componentes
Component: D-Cycloserine 200.00 mg
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)