75977
PALCAM Listeria Selective Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 13.0 g/L
ammonium ferric citrate, 0.5 g/L
esculin, 0.8 g/L
glucose, 0.5 g/L
lithium chloride, 15.0 g/L
D-mannitol, 10.0 g/L
peptone, 23.0 g/L
phenol red, 0.08 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
starch, 1.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
pathogen testing
veterinary
microbiology
adequação
selective and differential for Listeria spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Outras notas
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?