1.12122
PALCAM Listeria selective supplement
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for use with PALCAM Listeria Selective Agar Base, for use with L-PALCAM Listeria Selective Enrichment Broth Base
Sinônimo(s):
Listeria selective supplement
About This Item
Produtos recomendados
forma
medium granules (dehydrated (DCM))
Nível de qualidade
composição
Acriflavine, 2.5 mg per vial
Ceftazidime, 10 mg per vial
Polymixin-B-sulfate, 5 mg per vial
embalagem
pkg of 10 vials
técnica(s)
microbiological culture: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
compatibilidade
for use with L-PALCAM Listeria Selective Enrichment Broth Base
for use with PALCAM Listeria Selective Agar Base
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Listeria spp.
Descrição geral
Aplicação
Compatibilidade
Ligação
Nota de análise
Recovery on test medium
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
≥ 50 %
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): ≥ 50 %
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): ≥ 50 %
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): ≥ 50 %
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): ≤ 0.01 %
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): ≤ 0.01 %
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): ≤ 0.01 %
Black zone
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
+
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): +
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): +
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): +
Incubation: Listeria 48 hrs.; 35 °C; aerobaic. Other strains 72 hrs.; 30 °C; aerobic.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS