909564
4-Azido-L-phenylalanine
≥98%
Sinônimo(s):
3-(p-Azidophenyl)-L-alanine hydrochloride, 4-Azidophenylalanine hydrochloride, 4-N3-L-Phenylalanine, p-Azido-L-phenylalanine hydrochloride, p-Azido-Phe*HCl, p-Azidophenylalanine hydrochloride, H-4-Azido-Phe*HCl, H-L-4-Azido-Phe-OH, H-L-Phe(4-N3)-OH, H-Phe(4-N3)*HCl, Phe(pN3)*HCl
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
disponibilidade
available only in USA
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C9H10N4O2/c10-8(9(14)15)5-6-1-3-7(4-2-6)12-13-11/h1-4,8H,5,10H2,(H,14,15)/t8-/m0/s1
chave InChI
NEMHIKRLROONTL-QMMMGPOBSA-N
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)