Documentos
09193
Sigma-Aldrich
4-Amino-L-phenylalanine hydrochloride
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
216.66
Beilstein:
3657715
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D +8.7±0.5°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
perda
≤5.0% loss on drying
cor
white to faint beige
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12N2O2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
chave InChI
ISCZSPZLBJLJGO-QRPNPIFTSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.