Documentos Principais
90527
Supelco
Sulfato de hidroxicloroquina
analytical standard
Sinônimo(s):
Sulfato de 7-cloro-4-[4-(N-etil-N-b-hidroxietilamino)-1-metilbutilamino]quinolina
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 302,00
R$ 302,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 302,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26ClN3O · H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
433.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 302,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 50 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤1.0% water
cor
white to off-white
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
Hydroxychloroquine Sulfate (Hydroxychloroquine Sulphate) is a salt of hydroxychloroquine (HCQ, Plaquenil), a 4-aminoquinoline based antiviral drug.[1][2][3][4][4][5]
Aplicação
Hydroxychloroquine Sulfate can be used as an analytical standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations,[2][6] and biological samples[4][7][8] by various analytical techniques.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O sulfato de hidroxicloroquina é um medicamento antirreumático modificador do curso da doença (MMCD) anti-inflamatório (por meio do TNF) e um inibidor da heme polimerase.
O sulfato de hidroxicloroquina é um medicamento antirreumático modificador do curso da doença (MMCD) anti-inflamatório (por meio do TNF) e um inibidor da heme polimerase. Ele é usado no tratamento de malária.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Seminars in Arthritis and Rheumatism, 43(2), 264-272 (2013)
High-performance liquid chromatographic assay for hydroxychloroquine and three of its major metabolites, desethylhydroxychloroquine, desethylchloroquine and bidesethylchloroquine, in human plasma
Brown RR, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 377(11), 454-459 (1986)
Analysis of blood and urine samples for hydroxychloroquine and three major metabolites by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection
Williams SB, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 433(11), 197-206 (1988)
QUALITY BY DESIGN IN THE DEVELOPMENT AND VALIDATION OF ANALYTICAL METHOD BY ULTRAVIOLET-VISIBLE SPECTROPHOTOMETRY FOR QUANTIFICATION OF HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE
Ferraz LRM, et al.
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 5(11), 4666-4666 (2014)
A rapid and reliable method for the quantitation of hydroxychloroquine in serum using turbulent flow liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Fuzery AK, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 421 (2013)