Documentos Principais
PHR1782
Supelco
Sulfato de hidroxicloroquina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Sulfato de hidroxicloroquina, Sulfato de 7-cloro-4-[4-(N-etil-N-b-hidroxietilamino)-1-metilbutilamino]quinolina
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.908,00
R$ 1.908,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.908,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26ClN3O · H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
433.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 1.908,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
BP
EP
USP
traceable to BP 1100
traceable to USP 1327000
família API
hydroxychloroquine
Formulário
powder or crystals
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
white to off-white
pH
3.5-5.5 (1% in aqueous solution, pH <6.0)
pf
238-241 °C
solubilidade
chloroform: practically insoluble
ethanol: practically insoluble
ether: practically insoluble
water: soluble
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
O sulfato de hidroxicloroquina é um sal da hidroxicloroquina (HCQ, Plaquenil), um medicamento antiviral à base de 4-aminoquinolina.[1][2][3][4][4][5]
Padrões farmacêuticos secundários para aplicação em controle de qualidade fornecem uma alternativa conveniente e econômica ao preparo de padrões de trabalho internos para laboratórios e fabricantes farmacêuticos.
Aplicação
O sulfato de hidroxicloroquina pode ser usado como padrão farmacêutico secundário para a determinação do analito em formulações farmacêuticas[2][6][7] e amostras biológicas por diversas técnicas analíticas.[4]
Esses padrões secundários são qualificados como materiais de referência certificados. Eles são adequados para uso em diversas aplicações analíticas, incluindo não exclusivamente testes de liberação de produtos farmacêuticos, desenvolvimento de métodos farmacêuticos para análises qualitativas e quantitativas, testes de controle de qualidade de alimentos e bebidas, além de outras demandas de calibração.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O sulfato de hidroxicloroquina é um medicamento antirreumático modificador do curso da doença (MMCD) anti-inflamatório (por meio do TNF) e um inibidor da heme polimerase.
O sulfato de hidroxicloroquina é um medicamento antirreumático modificador do curso da doença (MMCD) anti-inflamatório (por meio do TNF) e um inibidor da heme polimerase. Ele é usado no tratamento de malária.
Nota de análise
Esses padrões secundários são atribuíveis a diversos padrões primários da USP, EP e BP, quando disponíveis.
Outras notas
Este material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Nota de rodapé
Para ver um exemplo de certificado de análise para este material, insira LRAC0287 no campo de documentos abaixo. Este é apenas um exemplo de certificado e pode não corresponder ao lote que você receberá.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Seminars in Arthritis and Rheumatism, 43(2) (2013)
Hydroxychloroquine Sulfate
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(2)(12), 2259-2259 (2020)
QUALITY BY DESIGN IN THE DEVELOPMENT AND VALIDATION OF ANALYTICAL METHOD BY ULTRAVIOLET-VISIBLE SPECTROPHOTOMETRY FOR QUANTIFICATION OF HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE
Ferraz LRM, et al.
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 5(11), 4666-4666 (2014)
A rapid and reliable method for the quantitation of hydroxychloroquine in serum using turbulent flow liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Fuzery AK, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 421 (2013)
Development of a novel ion-pairing HPLC-FL method for the separation and quantification of hydroxychloroquine and its metabolites in whole blood
Charlier B,et al.
Biomedical Chromatography, 32(8), e4258-e4258 (2018)