Key Documents
BP1100
Sulfato de hidroxicloroquina
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sulfato de 7-cloro-4-[4-(N-etil-N-b-hidroxietilamino)-1-metilbutilamino]quinolina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26ClN3O · H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
433.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
BP
família API
hydroxychloroquine
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 100 mg
fabricante/nome comercial
BP
cor
off-white
pf
238-241 °C
solubilidade
water: soluble
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
Hydroxychloroquine Sulfate (Hydroxychloroquine Sulphate) is a salt of hydroxychloroquine (HCQ, Plaquenil), a 4-aminoquinoline based antiviral drug.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Hydroxychloroquine sulfate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Hydroxychloroquine Tablets
  • Ações bioquímicas/fisiológicas
    O sulfato de hidroxicloroquina é um medicamento antirreumático modificador do curso da doença (MMCD) anti-inflamatório (por meio do TNF) e um inibidor da heme polimerase. Ele é usado no tratamento de malária.
    Embalagem
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    Pictogramas
    Exclamation mark
    Palavra indicadora
    Warning
    Frases de perigo
    Classificações de perigo
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)
    Lot/Batch Number
    Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
    Visite a Biblioteca de Documentos
    Os clientes também visualizaram
    Famotidine
    British Pharmacopeia
    British Pharmacopoeia, 44(12), 1000-1004 (2020)
    Seminars in Arthritis and Rheumatism, 43(2), 264-272 (2013)
    A rapid and reliable method for the quantitation of hydroxychloroquine in serum using turbulent flow liquid chromatography-tandem mass spectrometry
    Fuzery AK, et al.
    Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 421 (2013)
    Development of a novel ion-pairing HPLC-FL method for the separation and quantification of hydroxychloroquine and its metabolites in whole blood
    Charlier B,et al.
    Biomedical Chromatography, 32(8), e4258-e4258 (2018)
    Compatibility study of hydroxychloroquine sulfate with pharmaceutical excipients using thermal and nonthermal techniques for the development of hard capsules
    Moraes ANF, et al.
    Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 421 (2019)