Documentos Principais
90520
Sigma-Aldrich
Triethyloxonium tetrafluoroborate
≥97.0% (T)
Sinônimo(s):
Et3OBF4, Meerwein′s reagent, Triethyloxonium fluoroborate
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.181,00
100 G
R$ 3.212,00
R$ 1.181,00
Previsão de entrega em30 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.181,00
100 G
R$ 3.212,00
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3O(BF4)
Número CAS:
Peso molecular:
189.99
Beilstein:
3598090
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
crystals
Ensaio:
≥97.0% (T)
R$ 1.181,00
Previsão de entrega em30 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (T)
Formulário
crystals
contém
1-3% ether as stabilizer
solubilidade
methylene chloride: 20 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
InChI
1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
chave InChI
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Triethyloxonium tetrafluoroborate can be used:
  • To prepare amino esters by reacting with lactams followed by hydrolysis.[1]
  • In the preparation of substituted imidazolines from aziridines and nitriles via [3+2]-cycloaddition reaction.[2]
  • For the N-alkylation of a series of N-arylsulfonyl-α-amino acid methyl esters having variable substituents at 4th position of the sulfonamide aromatic ring.[3]
Outras notas
Powerful ethylating agent[4][5]; Esterification of acids[6]; Modifies carboxyl residues in proteins[7][8]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
N-Alkylation of N-arylsulfonyl-α-amino acid methyl esters by trialkyloxonium tetrafluoroborates
De Marco R, et al.
Tetrahedron, 67(50), 9708-9714 (2011)
Synthesis of substituted imidazolines via [3+ 2]-cycloaddition of aziridines with nitriles
Prasad BAB, et al.
Tetrahedron Letters, 45(6), 1137-1141 (2004)
The identification of aspartic acid residue 52 as being critical to lysozyme activity.
S M Parsons et al.
Biochemistry, 8(10), 4199-4205 (1969-10-01)
M.J. Diem et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 1801-1801 (1977)
D.J. Raber et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 1149-1149 (1979)