Documentos Principais
164682
Sigma-Aldrich
Triethyloxonium hexafluorophosphate
contains diethyl ether as stabilizer
Sinônimo(s):
Meerwein′s salt, Triethyloxonium hexafluorophosphate(1-)
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3OPF6
Número CAS:
Peso molecular:
248.15
Beilstein:
4302183
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
contém
diethyl ether as stabilizer
Nível de qualidade
pf
~145 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[O+](CC)CC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H15O.F6P/c1-4-7(5-2)6-3;1-7(2,3,4,5)6/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
chave InChI
JRHIFBONIQGZFC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant or reagent involved in:
  • Synthesis of ruthenium allenylidene complexes
  • Asymmetric Diels-Alder reactions
  • Chlorine scavenging
  • Synthesis of molecules for studies of wavelength tunability via cis-trans isomerization
  • Reactions with 2-mthylpyridine N-oxide
Catalyst activating agent for asymmetric imine aziridination via diazo ester activation
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)