Documentos Principais
8.41638
Sigma-Aldrich
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinônimo(s):
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H9BF4O
Número CAS:
Peso molecular:
147.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
206-994-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (acidimetric)
Formulário
crystals
pf
202-203 °C (sublimed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[B+3].[F-].[F-].[F-].[F-].[O+](C)(C)C
InChI
1S/C3H9O.B.4FH/c1-4(2)3;;;;;/h1-3H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
chave InChI
KAAQTDVQNWMZJT-UHFFFAOYSA-J
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3