Documentos Principais
900690
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylethylamine
purified by redistillation, ZerO2®, 99.5%
Sinônimo(s):
N-Ethyldiisopropylamine, DIPEA, Ethyldiisopropylamine, ‘Hünig’s base’
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2CH]2NC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
129.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
31 mmHg ( 37.7 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99.5%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
p.e.
127 °C (lit.)
pf
<−50 °C (lit.)
densidade
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
chave InChI
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
N,N-Diisopropylethylamine, also known as Hünig′s base, is a sterically hindered amine. It is a non-nucleophilic base commonly employed for substitution reactions.
Aplicação
N,N-Diisopropylethylamine may be used in the synthesis of mannosylated ovalbumin peptides.[1]
Proton scavenger used in peptide coupling[2], enolboration[3], Pd(0)-catalyzed alkoxycarbonylation of allyl phosphates and acetates[4], and as a catalyst in vinyl sulfone synthesis.[5]
Características e benefícios
ZerO2® products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informações legais
ZerO2® is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ZerO2 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1538-1538 (1993)
Synthetic Communications, 23, 3073-3073 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7162-7162 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 695-695 (1994)
Pavla Simerska et al.
Drug delivery and translational research, 4(3), 246-255 (2015-03-20)
Peptide-based vaccine delivery can be hampered by rapid peptidase activity and poor inherent immunogenicity. The self-adjuvanting lipid core peptide system (LCP) has been shown to confer improved stability and immunogenicity on peptide epitopes of group A Streptococcus, Chlamydia, hookworm, and