Documentos
900516
Sigma-Aldrich
Metanol
low benzene, ACS reagent, ≥99.8%
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3OH
Número CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein:
1098229
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.11 (vs air)
pressão de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
Lim. expl.
36 %
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
pb
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Metanol EMPLURA®
Supelco
8.22283
Metanol
Metanol suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
439193
Metanol
Metanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.06011
Metanol
Metanol puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Sigma-Aldrich
32213
Metanol
Metanol Absolute - Acetone free
Sigma-Aldrich
M1775
Metanol
Metanol for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00837
Metanol
Metanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1372
Metanol