Documentos
89838
Supelco
Sodium tetra(p-tolyl)borate
Selectophore, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Sodium tetrakis(4-methylphenyl)borate, Tetra(p-tolyl)boron sodium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H28BNa
Número CAS:
Peso molecular:
398.32
Beilstein:
4072242
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
Ensaio
≥99.0% (NT)
≥99.0%
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Cc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(C)cc2)(c3ccc(C)cc3)c4ccc(C)cc4
InChI
1S/C28H28B.Na/c1-21-5-13-25(14-6-21)29(26-15-7-22(2)8-16-26,27-17-9-23(3)10-18-27)28-19-11-24(4)12-20-28;/h5-20H,1-4H3;/q-1;+1
chave InChI
VVPGHQQFKGSIPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.