Documentos Principais
294128
Sigma-Aldrich
Tetrakis(4-fluorofenil)borato de sódio
98%
Sinônimo(s):
Cesibor, Tetrakis(4-fluorofenil)boro
About This Item
Fórmula linear:
(FC6H4)4BNa·2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
450.21
Beilstein:
4285808
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
core: boron
reagent type: catalyst
Impurezas
<2% acetone
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].Fc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(F)cc2)(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C24H16BF4.Na.2H2O/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20;;;/h1-16H;;2*1H2/q-1;+1;;
chave InChI
MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate can be used as a cation exchanger in the preparation of:
  • Organic pseudoisocyanine nanoparticles.[1]
  • Polymeric membrane sensors.[2]
It can also be used as a dopant for valinomycin-based potassium-selective membranes.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Organic nanoparticles of cyanine dye in aqueous solution
Ou Z, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 80, 295-302 (2007)
Polymeric membrane sensors with boronic acid functionalized boron dipyrromethene for selective measurement of dopamine
Li Y, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 191, 227-232 (2014)
Towards reversibility of ion transfer across the interface between valinomycin membranes and aqueous electrolyte solutions
Mikhelson K, et al.
Russ. J. Electrochem., 39, 771-776 (2003)
Analytical Chemistry, 57, 783-783 (1985)