86903
Tetrabutylammonium iodide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
Sinônimo(s):
TBAI
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cationic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
≥99.0%
forma
crystals
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
pf
141-143 °C (lit.)
144-148 °C
λ
10 % in acetonitrile
Absorção UV
λ: 290 nm Amax: 0.1
λ: 300 nm Amax: 0.05
λ: 320 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
adequação
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?