Documentos Principais
86321
Supelco
Calibrator 0,0 for FOS (Food-Oil-Sensor)
86.5% isopropyl myristate basis, 13.5% heptadecane basis
About This Item
Código UNSPSC:
12164500
NACRES:
NA.21
Ensaio
13.5% heptadecane basis
86.5% isopropyl myristate basis
Formulário
liquid
aplicação(ões)
food and beverages
general analytical
Aplicação
Standard for quality control of frying oils
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)