128503
Heptadecane
99%
Sinônimo(s):
n-Heptadecane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
8.3 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 115 °C)
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
pb
302 °C (lit.)
pf
20-22 °C (lit.)
densidade
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
chave InChI
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
300.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
149 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves