densidade de vapor
9.8 (vs air)
Ensaio
99%
forma
solid
pb
220 °C/30 mmHg (lit.)
pf
35-37 °C (lit.)
solubilidade
hexane: soluble 100 mg/mL, clear
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H42/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
chave InChI
CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to fabricate a modified carbon paste electrode composed of Cu2+-mediated salbutamol-imprinted polymer nanoparticles
- in formulation of microcapsules of n-eicosane coated with a polysiloxane
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane