83916
Methyl ricinoleate
analytical standard
Sinônimo(s):
(R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecenoic acid methyl ester, Methyl 12-hydroxyoleate, Ricinoleic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
neat
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC)CCCCCCC/C=C\C[C@H](O)CCCCCC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18,20H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m1/s1
chave InChI
XKGDWZQXVZSXAO-ADYSOMBNSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?