Documentos
82547
Sigma-Aldrich
(−)-Pseudoephedrine
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(−)-ψ-Ephedrine, (1R,2R)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, L-Pseudoephedrine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15NO
Número CAS:
Peso molecular:
165.23
Beilstein:
2803417
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
purum
Ensaio
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
forma
crystals
atividade óptica
[α]20/D −51±2°, c = 0.6% in ethanol
pf
116-119 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m1/s1
chave InChI
KWGRBVOPPLSCSI-SCZZXKLOSA-N
Outras notas
Sales restrictions may apply
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.