81112
GC Stationary Phase
phase Synperonic PE/F68, bottle of 50 g
About This Item
Produtos recomendados
grau
stationary phase for GC
Nível de qualidade
descrição
block copolymer of polyethylene and polypropylene glycol
non-ionic
Formulário
solid
peso molecular
~8350
embalagem
bottle of 50 g
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Grupo ativo da matriz
Synperonic PE/F68 phase
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)