80126
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
for ESR-spectroscopy
Sinônimo(s):
N-Benzylidene-tert-butylamine N-oxide, PBN, Phenyl N-t-butylnitrone
About This Item
Produtos recomendados
grau
for ESR-spectroscopy
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (HPLC)
forma
powder
pf
72-74 °C
73-74 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[N+](\[O-])=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b12-9-
chave InChI
IYSYLWYGCWTJSG-XFXZXTDPSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?