Documentos Principais
180262
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-nitrosopropane dimer
Sinônimo(s):
1,1,1′,1′-Tetramethylazoethane dioxide, NSC 677505, Nitroso-t-butane, Nitroso-tert-butane
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.345,00
5 G
R$ 3.997,00
R$ 1.345,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.345,00
5 G
R$ 3.997,00
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3CNO]2
Número CAS:
Peso molecular:
174.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.345,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
pf
81-83 °C (lit.)
grupo funcional
C-nitroso
amine
nitroso
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)N=O.CC(C)(C)N=O
InChI
1S/2C4H9NO/c2*1-4(2,3)5-6/h2*1-3H3
chave InChI
PKKJRWITDTTZCL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Methyl-2-nitrosopropane dimer (Nitroso-tert-butane) was used as a spin trapping reagent in electron spin resonance studies[1].
Spin trap reagent
Reactant involved in the synthesis of air-stable π-radical based on Corannulene
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
H Sun et al.
Journal of traditional Chinese medicine = Chung i tsa chih ying wen pan, 14(1), 51-55 (1994-03-01)
The free radical mechanism of enhancing radiosensibility by the Synergic Recipe to Strengthen Body Resistance (SRSBR) consisting of 10 Chinese drugs was studied by electron spin resonance (ESR) with spin trapping reagent--Nitroso-tert-butane (NtB) following irradiation of the Deoxy thymidine (dT)
Inorganic Chemistry, 31, 2333-2333 (1992)