382000
4-Carboxy-TEMPO, free radical
97%
Sinônimo(s):
4-Carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-Carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxy, free radical, 4-Carboxy-TEMPO
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
185-189 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])C(O)=O
InChI
1S/C10H18NO3/c1-9(2)5-7(8(12)13)6-10(3,4)11(9)14/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,13)
chave InChI
CYQGCJQJIOARKD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)