80100
Dibutyl phthalate
Selectophore™
Sinônimo(s):
n-Butyl phthalate, DBP, Phthalic acid dibutyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
densidade de vapor
9.6 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 147 °C)
linha de produto
Selectophore™
Ensaio
99.50%
forma
liquid
temperatura de autoignição
756 °F
Lim. expl.
0.47 %, 236 °F
cor
clear
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
n20/D 1.493
pb
340 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
chave InChI
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
367.7 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
186.5 °C - open cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?