79266
Trimethylphenylammonium hydroxide solution
~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol, for GC derivatization, LiChropur™
Sinônimo(s):
Phenyltrimethylammonium hydroxide, TMAH
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nível de qualidade
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
concentração
~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.2% halides (as chloride)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.H2O/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?