92732
Trimethylsulfonium hydroxide solution
~0.25 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur™
Sinônimo(s):
TMSH
About This Item
Produtos recomendados
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
forma
liquid
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
embalagem
pkg of 10 × 1 mL
concentração
~0.25 M in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.H2O/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
MDTPTXSNPBAUHX-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?