394963
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™
Sinônimo(s):
1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dimethoxytrimethylamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade (GC derivatization)
Nível de qualidade
Ensaio
>95%
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
p.e.
102-103 °C/720 mmHg (lit.)
densidade
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(OC)N(C)C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2)5(7-3)8-4/h5H,1-4H3
chave InChI
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
6 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?